Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8440-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16044631
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001153145.1
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
Research Use Only
NSAP1
Recombinant Protein
E. coli
ATEHVNGNGT EEPMDTTSAV IHSENFQTLL DAGLPQKVAE KLDEIYVAGL VAHSDLDERA IEALKEFNED GALAVLQQFK DSDLSHVQNK SAFLCGVMKT YRQREKQGTK VADSSKGPDE AKIKALLERT GYTLDVTTGQ RKYGGPPPDS VYSGQQPSVG TEIFVGKIPR DLFEDELVPL FEKAGPIWDL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10492
100 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol