Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein Q, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001153145.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 10492 |
Name | Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16044631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16064631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16054631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16074631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16084631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16094631
|
enQuireBio™
QP8440-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001153145.1 | |
Heterogeneous nuclear ribonucleoprotein 1 | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
10492 | |
Research Use Only | |
NSAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ATEHVNGNGT EEPMDTTSAV IHSENFQTLL DAGLPQKVAE KLDEIYVAGL VAHSDLDERA IEALKEFNED GALAVLQQFK DSDLSHVQNK SAFLCGVMKT YRQREKQGTK VADSSKGPDE AKIKALLERT GYTLDVTTGQ RKYGGPPPDS VYSGQQPSVG TEIFVGKIPR DLFEDELVPL FEKAGPIWDL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |