Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-DRA Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-DRA, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8909-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037131
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_061984.2
HLA-DRA Protein
Research Use Only
HLA-DRA
Recombinant Protein
E. coli
ILIVDLDVHH GNGTQQAFYA DPSILYISLH RYDEGNFFPG SGAPNEVGTG LGEGYNINIA WTGGLDPPMG DVEYLEAFRT IVKPVAKEFD PDMVLVSAGF DALEGHTPPL GGYKVTAKCF GHLTKQLMTL ADGRVVLALE GGHDLTAICD ASEACVNALL GNELEPLAED ILHQSPNMNA VISLQKIIEI QSMSLKFS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3122
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol