Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HLA-G Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HLA-G, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP10083-ma-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15922838
Menge Preis
1 569.79 € / 20 Mikrogramm
6 535.95 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 19-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002118.1
HLA-G Protein
20 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3135
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HLA-G
Recombinant Protein
Mammal
GSHSMRYFSA AVSRPGRGEP RFIAMGYVDD TQFVRFDSDS ACPRMEPRAP WVEQEGPEYW EEETRNTKAH AQTDRMNLQT LRGYYNQSEA SSHTLQWMIG CDLGSDGRLL RGYEQYAYDG KDYLALNEDL RSWTAADTAA QISKRKCEAA NVAEQRRAYL EGTCVEWLHR YLENGKEMLQ RADPPKTHVT HHPVFDYEAT LRCWALGFYP AEIILTWQRD GEDQTQDVEL VETRPAGDGT FQKWAAVVVP SGEEQRYTCH VQHEGLPEPL MLRWKQSSLP TIPIMGIVAG LVVLAAVVTG AAVAAVLWRK KSSD