Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HMGA2 Protein
A cDNA sequence encoding the HMGA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12281-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919928
  • 1815.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
8091
100 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MSARGEGAGQ PSTSAQGQPA APAPQKRGRG RPRKQQQEPT GEPSPKRPRG RPKGSKNKSP SKAAQKKAEA TGEKRPRGRP RKWPQQVVQK KPAQEETEET SSQESAEEDL EHHHHHH
Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.
HMGA2 Protein
Research Use Only
HMGA2
Human
His
HMGA2 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.2M NaCl, 50% glycerol, 2mM DTT and 250mM Imidazole.