Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HNRNPL Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HNRNPL, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001005335.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3191 |
Name | HNRNPL Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16037791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16077791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16047791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16067791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16087791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16057791
|
enQuireBio™
QP9182-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001005335.1 | |
HNRNPL Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
3191 | |
Research Use Only | |
HNRNPL | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
IRGLIDGVVE ADLVEALQEF GPISYVVVMP KKRQALVEFE DVLGACNAVN YAADNQIYIA GHPAFVNYST SQKISRPGDS DDSRSVNSVL LFTILNPIYS ITTDVLYTIC NPCGPVQRIV IFRKNGVQAM VEFDSVQSAQ RAKASLNGAD IYSGCCTLKI EYAKPTRLNV FKNDQDTWDY TNPNLSGQGD PGSNPNKRQR QPPLLGDHPA EYGGPHGGYH SHYHDEGYGP PPPHYEGRRM GPPVGGH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |