Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HPRT1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HPRT1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8846-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16036801
Menge Preis
1 1979.08 € / 1 Milligramm
3 1861.92 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab
11-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000185.1
HPRT1 Protein
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3251
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
HPRT1
Recombinant Protein
E. coli
ATRSPGVVIS DDEPGYDLDL FCIPNHYAED LERVFIPHGL IMDRTERLAR DVMKEMGGHH IVALCVLKGG YKFFADLLDY IKALNRNSDR SIPMTVDFIR LKSYCNDQST GDIKVIGGDD LSTLTGKNVL IVEDIIDTGK TMQTLLSLVR QYNPKMVKVA SLLVKRTPRS VGYKPDFVGF EIPDKFVVGY ALDYNEYFRD LNHVCVISET GKAKYKA