Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HRAS Protein
A cDNA sequence encoding the HRAS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12311-25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920019
  • 212.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
HRAS Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MTEYKLVVVG AGGVGKSALT IQLIQNHFVD EYDPTIEDSY RKQVVIDGET CLLDILDTAG QEEYSAMRDQ YMRTGEGFLC VFAINNTKSF EDIHQYREQI KRVKDSDDVP MVLVGNKCDL AARTVESRQA QDLARSYGIP YIETSAKTRQ GVEDAFYTLV REIRQHKLRK LNPPDESGPG CMSCKCLEHH HHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
25 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
0.5 mg/ml solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 0.1M NaCl and 20% glycerol.