Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSD17B14 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSD17B14, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_057330.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 51171 |
Name | HSD17B14 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16022191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16042191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16032191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16052191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16062191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16072191
|
enQuireBio™
QP8019-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_057330.2 | |
HSD17B14 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
51171 | |
Research Use Only | |
HSD17B14 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MATGTRYAGK VVVVTGGGRG IGAGIVRAFV NSGARVVICD KDESGGRALE QELPGAVFIL CDVTQEDDVK TLVSETIRRF GRLDCVVNNA GHHPPPQRPE ETSAQGFRQL LELNLLGTYT LTKLALPYLR KSQGNVINIS SLVGAIGQAQ AVPYVATKGA VTAMTKALAL DESPYGVRVN CISPGNIWTP LWEELAALMP DPRATIREGM LAQPLGRMGQ PAEVGAAAVF LASEANFCTG IELLVTGGAE LGYGCKASRS TPVDAPDIPS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |