Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB1-associated protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) HSPB1-associated protein 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00 € - 2385.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_001307657.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 79663 |
Name | HSPB1-associated protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16041991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-100UG |
100 μg |
530.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16061991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-1MG |
1 mg |
2385.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16051991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16071991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16081991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-500UG |
500 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16091991
|
enQuireBio™
QP7985-EC-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Spezifikation
NP_001307657.1 | |
HSPB1-associated protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
79663 | |
Research Use Only | |
HSPBAP1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAAGSEATTP VIVAAGAGGE EGEHVKPFKP EKAKEIIMSL QQPAIFCNMV FDWPARHWNA KYLSQVLHGK QIRFRMGMKS MSTVPQFETT CNYVEATLEE FLTWNCDQSS ISGPFRDYDH SKFWAYADYK YFVSLFEDKT DLFQDVKWSD FGFPGRNGQE STLWIGSLGA HTPCHLDSYG CNLVFQVQGR KRWHLFPPED TPFLYPTRIP YEESSVFSKI NVVNPDLKRF PQFRKAQRHA VTLSPGQVLF VPRHWWHYVE SIDPVTVSIN SWIELEEDHL ARVEEAITRM LVCALKTAEN PQNTRAWLNP TEVEETSHAV NCCYLNAAVS AFFDRCRTSE VVEIQALRTD GEHMKKEELN VCNHMEVGQT GSQNLTTGTD KPEAASPFGP DLVPVAQRSE EPPSERGGIF GSDGKDFVDK DGEHFGKLHC AKRQQIMSNS ENAIEEQIAS NTTTTPQTFI STDDLLDCLV NPQVTRIVAQ LLIQGRSL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |