Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human HSPB8 Protein
A cDNA sequence encoding the HSPB8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1905.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 26353 |
---|---|
Name | HSPB8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | HSPB8 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930099
|
enQuireBio™
QP12335-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920099
|
enQuireBio™
QP12335-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910099
|
enQuireBio™
QP12335-100UG |
100 μg |
1905.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
26353 | |
Research Use Only | |
HSPB8 | |
Human | |
Untagged | |
The HSPB8 protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution containing 20mM Tris-acetate, pH 7.6, 10mM NaCl, 0.1mM EDTA, 0.1mM PMSF, 15mM b-ME. |
HSPB8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MADGQMPFSC HYPSRLRRDP FRDSPLSSRL LDDGFGMDPF PDDLTASWPD WALPRLSSAW PGTLRSGMVP RGPTATARFG VPAEGRTPPP FPGEPWKVCV NVHSFKPEEL MVKTKDGYVE VSGKHEEKQQ EGGIVSKNFT KKIQLPAEVD PVTVFASLSP EGLLIIEAPQ VPPYSTFGES SFNNELPQDS QEVTCT | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |