Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDE Protein
A cDNA sequence encoding the IDE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12365-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900189
  • 7875.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IDE Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MRYRLAWLLH PALPSTFRSV LGARLPPPER LCGFQKKTYS KMNNPAIKRI GNHITKSPED KREYRGLELA NGIKVLLISD PTTDKSSAAL DVHIGSLSDP PNIAGLSHFC EHMLFLGTKK YPKENEYSQF LSEHAGSSNA FTSGEHTNYY FDVSHEHLEG ALDRFAQFFL CPLFDESCKD REVNAVDSEH EKNVMNDAWR LFQLEKATGN PKHPFSKFGT GNKYTLETRP NQEGIDVRQE LLKFHSAYYS SNLMAVCVLG RESLDDLTNL VVKLFSEVEN KNVPLPEFPE HPFQEEHLKQ LYKIVPIKDI RNLYVTFPIP DLQKYYKSNP GHYLGHLIGH EGPGSLLSEL KSKGWVNTLV GGQKEGARGF MFFIINVDLT EEGLLHVEDI ILHMFQYIQK LRAEGPQEWV FQECKDLNAV AFRFKDKERP RGYTSKIAGI LHYYPLEEVL TAEYLLEEFR PDLIEMVLDK LRPENVRVAI VSKSFEGKTD RTEEWYGTQY KQEAIPDEVI KKWQNADLNG KFKLPTKNEF IPTNFEILPL EKEATPYPAL IKDTAMSKLW FKQDDKFFLP KACLNFEFFS PFAYVDPLHC NMAYLYLELL KDSLNEYAYA AELAGLSYDL QNTIYGMYLS VKGYNDKQPI LLKKIIEKMA TFEIDEKRFE IIKEAYMRSL NNFRAEQPHQ HAMYYLRLLM TEVAWTKDEL KEALDDVTLP RLKAFIPQLL SRLHIEALLH GNITKQAALG IMQMVEDTLI EHAHTKPLLP SQLVRYREVQ LPDRGWFVYQ QRNEVHNNCG IEIYYQTDMQ STSENMFLEL FCQIISEPCF NTLRTKEQLG YIVFSGPRRA NGIQGLRFII QSEKPPHYLE SRVEAFLITM EKSIEDMTEE AFQKHIQALA IRRLDKPKKL SAECAKYWGE
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IDE filtered (0.4microm) solution at a concentration of 0.6 mg/ml in 20mM Tris buffer, 50mM NaCl, pH 8.0 and 10% (w/v) glycerol.