Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IDI1 Protein
A cDNA sequence encoding the IDI1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12366-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920189
Menge Preis
1 194.62 € / 10 Mikrogramm
10 182.86 € / 10 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3422
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IDI1
Human
His
The IDI1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 10% glycerol and 0.1M NaCl.
IDI1 Protein
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MMPEINTNHL DKQQVQLLAE MCILIDENDN KIGAETKKNC HLNENIEKGL LHRAFSVFLF NTENKLLLQQ RSDAKITFPG CFTNTCCSHP LSNPAELEES DALGVRRAAQ RRLKAELGIP LEEVPPEEIN YLTRIHYKAQ SDGIWGEHEI DYILLVRKNV TLNPDPNEIK SYCYVSKEEL KELLKKAASG EIKITPWFKI IAATFLFKWW DNLNHLNQFV DHEKIYRM