Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFN a 2b Protein
A cDNA sequence encoding the IFN a 2b was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10674-HEK-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15914618
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 14-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IFN a 2b Protein
2 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
HEK 293
MCDLPQTHSL GSRRTLMLLA QMRRISLFSC LKDRHDFGFP QEEFGNQFQK AETIPVLHEM IQQIFNLFST KDSSAAWDET LLDKFYTELY QQLNDLEACV IQGVGVTETP LMKEDSILAV RKYFQRITLY LKEKKYSPCA WEVVRAEIMR SFSLSTNLQE SLRSKE
Greater than 95% as obsereved by SDS-PAGE.
Research Use Only
The specific activity was determined by the dose-dependent cytotoxicity of the human TF-1 cell line (human erythroleukemic indicator cell line) and is typically 0.02-0.08ng/ml.
Human
Untagged
The IFN-a 2b was lyophilized from 1 mg/ml in 1xPBS.