Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human IFN-gamma Biotinylated Protein
Description
Measured by its binding ability in a functional ELISA. When Recombinant Human IFN-gamma R1/CD119 (Catalog # 673-IR/CF ) is immobilized at 3μg/mL (100μL/well), Biotinylated Recombinant Human IFN-gamma (Catalog # BT285) binds with an ED50 of 3.00-27.0 ng/mL.
Spécification
Spécification
| Accession Number | CAA31639.1 |
| For Use With (Application) | Bioactivity |
| Formulation | Supplied as a 0.2μm filtered solution in Sodium Succinate, Mannitol and Tween 80. |
| Molecular Weight (g/mol) | M.W. (Observed): 14-20 kDa, under reducing conditions., M.W. (Theoretical): 16.9 kDa |
| Quantity | 50 μg |
| Source | E. coli-derived human IFN-gamma protein Gln24-Gln166, with a N-terminal Met |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 6 months from date of receipt, -70 °C as supplied. 1 month, 2 to 8 °C under sterile conditions after opening. 3 months, -20 to -70 °C under sterile conditions after opening. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU per 1μg of the protein by the LAL method. |
| Conjugate | Biotin |
| Species | Human |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?