Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IFNA7 Protein
A cDNA sequence encoding the IFNA7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3444 |
---|---|
Name | IFNA7 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IFNA7 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910219
|
enQuireBio™
QP12375-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990209
|
enQuireBio™
QP12375-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900219
|
enQuireBio™
QP12375-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3444 | |
Research Use Only | |
IFNA7 | |
Human | |
His | |
IFNA7 protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol. |
IFNA7 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMCDLPQ THSLRNRRAL ILLAQMGRIS PFSCLKDRHE FRFPEEEFDG HQFQKTQAIS VLHEMIQQTF NLFSTEDSSA AWEQSLLEKF STELYQQLND LEACVIQEVG VEETPLMNED FILAVRKYFQ RITLYLMEKK YSPCAWEVVR AEIMRSFSFS TNLKKGLRRK D | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |