missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein

Artikelnummer. 15983758
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
2 μg
250 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
2 Mikrogramm
250 Mikrogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15983758 2 μg 2 Mikrogramm
15953758 100 μg 100 Mikrogramm
15973758 250 μg 250 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15983758 Lieferant enQuireBio™ Lieferanten-Nr. QP10408ec2ug

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

A DNA sequence encoding the Human IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta, was expressed in the hosts and tags indicated.

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_002167.1
Gen-ID (Entrez) 3456
Name IFNB1 / IFN-beta / Interferon beta Protein
Menge 2 μg
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Gensymbol IFNB1
Proteinlänge Partial (see sequence information for more details).
Biologische Aktivität The specific activity determined by an anti-viral assay is no less than 3.0 M 107 IU/mg.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Spezies E. coli
Proteinmarkierung Untagged
Sequenz MSYNLLGFLQ RSSNFQCQKL LWQLNGRLEY CLKDRMNFDI PEEIKQLQQF QKEDAALTIY EMLQNIFAIF RQDSSSTGWN ETIVENLLAN VYHQINHLKT VLEEKLEKED FTRGKLMSSL HLKRYYGRIL HYLKAKEYSH CAWTIVRVEI LRNFYFINRL TGYLRN
Puffer 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, containing 2 % HSA and 3 % mannitol, lyophilized
Reinheits- oder Qualitätsgrad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.