Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGF1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10680-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924638
  • 351.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3479
1 mg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using murine BALB/C 3T3 cells is less than 1.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of > 1M 106 units/mg.
Human
Untagged
The protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PBS, pH 7.0, 130mM NaCl.
IGF1 Protein
Research Use Only
IGF1
Recombinant Protein
E. coli
GPETLCGAEL VDALQFVCGD RGFYFNKPTG YGSSSRRAPQ TGIVDECCFR SCDLRRLEMY CAPLKPAKSA
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC(b) Analysis by SDS-PAGE.