Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IGFLR1 Protein
A cDNA sequence encoding the IGFLR1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12385-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920249
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IGFLR1 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSSQYCGRL EYWNPDNKCC SSCLQRFGPP PCPDYEFREN CGLNDHGDFV TPPFRKCSSG QCNPDGAELC SPCGGGAVTP TPAAGGGRTP WRCRERPVPA KGHCPLTPGN PGAPSSQERS SPASSIAWRT PEPVPQQAWP NFLP
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The IGFLR1 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5), 0.2M NaCl, 50% glycerol and 2mM DTT.