Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 beta / IL1B Protein
Recombinant Protein
3430.00 € - 5600.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000567.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3553 |
Name | IL-1 beta / IL1B Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15935859
|
enQuireBio™
QP5290-500UG |
500 μg |
3430.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15925859
|
enQuireBio™
QP5290-1MG |
1 mg |
5600.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_000567.1 | |
IL-1 beta / IL1B Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Shows bioactivity at a concentration of 12 pg/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 8.3 x 10^7 units/mg. | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3553 | |
Research Use Only | |
IL1B | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MAPVRSLNCT LRDSQQKSLV MSGPYELKAL HLQGQDMEQQ VVFSMSFVQG EESNDKIPVA LGLKEKNLYL SCVLKDDKPT LQLESVDPKN YPKKKMEKRF VFNKIEINNK LEFESAQFPN WYISTSQAEN MPVFLGGTKG GQDITDFTMQ FVSS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |