Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-1 beta / IL1B Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP5290-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15925859
  • 5600.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000567.1
IL-1 beta / IL1B Protein
Research Use Only
IL1B
Recombinant Protein
E. coli
MAPVRSLNCT LRDSQQKSLV MSGPYELKAL HLQGQDMEQQ VVFSMSFVQG EESNDKIPVA LGLKEKNLYL SCVLKDDKPT LQLESVDPKN YPKKKMEKRF VFNKIEINNK LEFESAQFPN WYISTSQAEN MPVFLGGTKG GQDITDFTMQ FVSS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3553
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Shows bioactivity at a concentration of 12 pg/mL in the D10S cell proliferation assay. The bioactivity acceptance criteria is set at 8.3 x 10^7 units/mg.
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5