missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 12 p35 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 12 p35 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 6550.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3592 |
---|---|
Name | IL 12 p35 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL12A |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940269
|
enQuireBio™
QP12391-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920269
|
enQuireBio™
QP12391-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930269
|
enQuireBio™
QP12391-1MG |
1 mg |
6550.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3592 | |
Research Use Only | |
IL12A | |
Human | |
His | |
Interleukin-12 p35 His-Tag is supplied in 1xPBS and 50% glycerol. |
IL 12 p35 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MCPARSLLLV ATLVLLDHLS LARNLPVATP DPGMFPCLHH SQNLLRAVSN MLQKARQTLE FYPCTSEEID HEDITKDKTS TVEACLPLEL TKNESCLNSR ETSFITNGSC LASRKTSFMM ALCLSSIYED LKMYQVEFKT MNAKLLMDPK RQIFLDQNML AVIDELMQAL NFNSETVPQK SSLEEPDFYK TKIKLCILLH AFRIRAVTID RVMSYLNAS | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |