Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP10704-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15924918
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
51561
10 μg
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The activity, as determined by the dose dependent secretion of IL-17 in response to IL-23 using murine splenocytes, the ED50 is 1.9ng/ml.
Human
Untagged
IL-23 was lyophilized from a 0.1microm filtered solution (1.05 mg/ml) containing 1xPBS.
IL 23 Protein
Research Use Only
IL23A
Recombinant Protein
Human (HEK293)
MLGSRAVMLL LLLPWTAQGR AVPGGSSPAW TQCQQLSQKL CTLAWSAHPL VGHMDLREEG DEETTNDVPH IQCGDGCDPQ GLRDNSQFCL QRIHQGLIFY EKLLGSDIFT GEPSLLPDSP VGQLHASLLG LSQLLQPEGH HWETQQIPSL SPSQPWQRLL LRFKILRSLQ AFVAVAARVF AHGAATLSP
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.