Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12396-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920289
  • 137.00 € / 2 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
51561
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
IL12B: IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVRG DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS IL23A: RAVPGGSSPA WTQCQQLSQK LCTLAWSAHP LVGHMDLREE GDEETTNDVP HIQCGDGCDP QGLRDNSQFC LQRIHQGLIF YEKLLGSDIF TGEPSLLPDS PVGQLHASLL GLSQLLQPEG HHWETQQIPS LSPSQPWQRL LLRFKILRSL QAFVAVAARV FAHGAATLSP HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.
IL 23 Protein
Research Use Only
IL23A
Human
His
IL23 protein solution (1 mg/ml) contains PBS (pH 7.4) and 10% glycerol.