Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL 23 Protein
A cDNA sequence encoding the IL 23 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 51561
Name IL 23 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IL23A
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12396-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15900289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12396-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15910289
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12396-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Specifications
51561
Research Use Only
IL23A
Human
His
IL23 protein solution (1 mg/ml) contains PBS (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL 23 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
IL12B: IWELKKDVYV VELDWYPDAP GEMVVLTCDT PEEDGITWTL DQSSEVLGSG KTLTIQVKEF GDAGQYTCHK GGEVLSHSLL LLHKKEDGIW STDILKDQKE PKNKTFLRCE AKNYSGRFTC WWLTTISTDL TFSVKSSRGS SDPQGVTCGA ATLSAERVRG DNKEYEYSVE CQEDSACPAA EESLPIEVMV DAVHKLKYEN YTSSFFIRDI IKPDPPKNLQ LKPLKNSRQV EVSWEYPDTW STPHSYFSLT FCVQVQGKSK REKKDRVFTD KTSATVICRK NASISVRAQD RYYSSSWSEW ASVPCS IL23A: RAVPGGSSPA WTQCQQLSQK LCTLAWSAHP LVGHMDLREE GDEETTNDVP HIQCGDGCDP QGLRDNSQFC LQRIHQGLIF YEKLLGSDIF TGEPSLLPDS PVGQLHASLL GLSQLLQPEG HHWETQQIPS LSPSQPWQRL LLRFKILRSL QAFVAVAARV FAHGAATLSP HHHHHH
Greater than 95.0% as determined by analysis by SDS-PAGE.