Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
2600.00 € - 4240.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000575.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 3576 |
Name | IL-8 / CXCL8 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15925559
|
enQuireBio™
QP2737-500UG |
500 μg |
2600.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15915559
|
enQuireBio™
QP2737-1MG |
1 mg |
4240.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 04-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
NP_000575.1 | |
IL-8 / CXCL8 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Human IL-8 / CXCL8 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 10 ng/ml) Activity was further confirmed by measuring Human neutrophil degranulation (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 1 ng/ml) . | |
Human | |
Untagged | |
10 mM sodium phosphate, pH 7.5 |
3576 | |
Research Use Only | |
CXCL8 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
AVLPRSAKEL . RCQCIKTYS K. PFHPKFIK EL. RVIESGP HCA. NTEIIV KLSD. GRELC LDPKE. NWVQ RVVEKF. LKR AENS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |