Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL-8 / CXCL8 Protein
Recombinant Protein
Marke:  enQuireBio™ QP2737-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15915559
  • 4240.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_000575.1
IL-8 / CXCL8 Protein
Research Use Only
CXCL8
Recombinant Protein
E. coli
AVLPRSAKEL . RCQCIKTYS K. PFHPKFIK EL. RVIESGP HCA. NTEIIV KLSD. GRELC LDPKE. NWVQ RVVEKF. LKR AENS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
3576
1 mg
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method.
Human IL-8 / CXCL8 induces Human neutrophil chemotaxis (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 10 ng/ml) Activity was further confirmed by measuring Human neutrophil degranulation (significanty different from control at Human IL-8 / CXCL8 concentrations greater than 1 ng/ml) .
Human
Untagged
10 mM sodium phosphate, pH 7.5