Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 3588
Name IL10RB Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Gensymbol IL10RB
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15920309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12402-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15900309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12402-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15910309
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12402-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3588
Research Use Only
IL10RB
Human
His
IL10RB protein solution (1.0 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL10RB Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Baculovirus
MVPPPENVRM NSVNFKNILQ WESPAFAKGN LTFTAQYLSY RIFQDKCMNT TLTECDFSSL SKYGDHTLRV RAEFADEHSD WVNITFCPVD DTIIGPPGMQ VEVLADSLHM RFLAPKIENE YETWTMKNVY NSWTYNVQYW KNGTDEKFQI TPQYDFEVLR NLEPWTTYCV QVRGFLPDRN KAGEWSEPVC EQTTHDETVP SLEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKHHHHHH
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.