Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL10RB Protein
A cDNA sequence encoding the IL10RB was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12402-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920309
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 17-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3588
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
IL10RB
Human
His
IL10RB protein solution (1.0 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
IL10RB Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
Insect
MVPPPENVRM NSVNFKNILQ WESPAFAKGN LTFTAQYLSY RIFQDKCMNT TLTECDFSSL SKYGDHTLRV RAEFADEHSD WVNITFCPVD DTIIGPPGMQ VEVLADSLHM RFLAPKIENE YETWTMKNVY NSWTYNVQYW KNGTDEKFQI TPQYDFEVLR NLEPWTTYCV QVRGFLPDRN KAGEWSEPVC EQTTHDETVP SLEPKSCDKT HTCPPCPAPE LLGGPSVFLF PPKPKDTLMI SRTPEVTCVV VDVSHEDPEV KFNWYVDGVE VHNAKTKPRE EQYNSTYRVV SVLTVLHQDW LNGKEYKCKV SNKALPAPIE KTISKAKGQP REPQVYTLPP SRDELTKNQV SLTCLVKGFY PSDIAVEWES NGQPENNYKT TPPVLDSDGS FFLYSKLTVD KSRWQQGNVF SCSVMHEALH NHYTQKSLSL SPGKHHHHHH