Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3597 |
---|---|
Name | IL13RA1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL13RA1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15940319
|
enQuireBio™
QP12405-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920319
|
enQuireBio™
QP12405-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15930319
|
enQuireBio™
QP12405-1MG |
1 mg |
7875.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3597 | |
Research Use Only | |
IL13RA1 | |
Human | |
His | |
IL13RA1 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4). |
IL13RA1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GGGGAAPTET QPPVTNLSVS VENLCTVIWT WNPPEGASSN CSLWYFSHFG DKQDKKIAPE TRRSIEVPLN ERICLQVGSQ CSTNESEKPS ILVEKCISPP EGDPESAVTE LQCIWHNLSY MKCSWLPGRN TSPDTNYTLY YWHRSLEKIH QCENIFREGQ YFGCSFDLTK VKDSSFEQHS VQIMVKDNAG KIKPSFNIVP LTSRVKPDPP HIKNLSFHND DLYVQWENPQ NFISRCLFYE VEVNNSQTET HNVFYVQEAK CENPEFERNV ENTSCFMVPG VLPDTLNTVR IRVKTNKLCY EDDKLWSNWS QEMSIGKKRN STHHHHHH | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |