Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL13RA1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL13RA1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12405-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920319
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3597
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
GGGGAAPTET QPPVTNLSVS VENLCTVIWT WNPPEGASSN CSLWYFSHFG DKQDKKIAPE TRRSIEVPLN ERICLQVGSQ CSTNESEKPS ILVEKCISPP EGDPESAVTE LQCIWHNLSY MKCSWLPGRN TSPDTNYTLY YWHRSLEKIH QCENIFREGQ YFGCSFDLTK VKDSSFEQHS VQIMVKDNAG KIKPSFNIVP LTSRVKPDPP HIKNLSFHND DLYVQWENPQ NFISRCLFYE VEVNNSQTET HNVFYVQEAK CENPEFERNV ENTSCFMVPG VLPDTLNTVR IRVKTNKLCY EDDKLWSNWS QEMSIGKKRN STHHHHHH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
IL13RA1 Protein
Research Use Only
IL13RA1
Human
His
IL13RA1 protein solution (0.5 mg/ml) in Phosphate buffer saline (pH 7.4).