Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1F6 / IL36 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) IL1F6 / IL36, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8208-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16043281
Menge Preis
1 434.28 € / 100 Mikrogramm
6 408.22 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab
10-05-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_055255.1
IL1F6 / IL36 Protein
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
27179
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Il36a
Recombinant Protein
E. coli
MEKALKIDTP QQGSIQDINH RVWVLQDQTL IAVPRKDRMS PVTIALISCR HVETLEKDRG NPIYLGLNGL NLCLMCAKVG DQPTLQLKEK DIMDLYNQPE PVKSFLFYHS QSGRNSTFES VAFPGWFIAV SSEGGCPLIL TQELGKANTT DFGLTMLF