Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IL1RL1 Protein
A cDNA sequence encoding the IL1RL1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7270.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 9173 |
---|---|
Name | IL1RL1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IL1RL1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15910349
|
enQuireBio™
QP12413-HIS-EC-2UG |
2 μg |
137.00 €
2 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15990339
|
enQuireBio™
QP12413-HIS-EC-10UG |
10 μg |
212.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900349
|
enQuireBio™
QP12413-HIS-EC-1MG |
1 mg |
7270.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 21-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
9173 | |
Research Use Only | |
IL1RL1 | |
Human | |
His | |
IL1RL1 protein solution is supplied in 25mM Sodium Acetate pH 4.8 and 50% glycerol. |
IL1RL1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGFWILAILT ILMYSTAAKF SKQSWGLENE ALIVRCPRQG KPSYTVDWYY SQTNKSIPTQ ERNRVFASGQ LLKFLPAAVA DSGIYTCIVR SPTFNRTGYA NVTIYKKQSD CNVPDYLMYS TVSGSEKNSK IYCPTIDLYN WTAPLEWFKN CQALQGSRYR AHKSFLVIDN VMTEDAGDYT CKFIHNENGA NYSVTATRSF TVKDEQGFSL FPVIGAPAQN EIKEVEIGKN ANLTCSACFG KGTQFLAAVL WQLNGTKITD FGEPRIQQEE GQNQSFSNGL ACLDMVLRIA DVKEEDLLLQ YDCLALNLHG LRRHTVRLSR KNPIDHHSIY CIIAVCSVFL MLINVLVIIL KMFWIEATLL WRDIAKPYKT RNDGKLYDAY VVYPRNYKSS TDGASRVEHF VHQILPDVLE NKCGYTLCIY GRDMLPGEDV VTAVETNIRK SRRHIFILTP QITHNKEFAY EQEVALHCAL IQNDAKVILI EMEALSELDM LQAEALQDSL QHLMKVQGTI KWREDHIANK RSLNSKFWKH VRYQMPVPSK IPRKASSLTP LAAQKQ | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |