Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMMP2L Protein
A cDNA sequence encoding the IMMP2L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12430-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920399
Menge Preis
1 194.62 € / 20 Mikrogramm
10 182.86 € / 20 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IMMP2L Protein
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
IMMP2L protein solution (0.5 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 50% glycerol and 1mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSRVEGASM QPSLNPGGSQ SSDVVLLNHW KVRNFEVHRG DIVSLVSPKN PEQKIIKRVI ALEGDIVRTI GHKNRYVKVP RGHIWVEGDH HGHSFDSNSF GPVSLGLLHA HATHILWPPE RWQKLESVLP PERLPVQREE E