Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPA2 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPA2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12433-2ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920409
Menge Preis
1 129.74 € / 2 Mikrogramm
10 121.33 € / 2 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 18-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
IMPA2 Protein
2 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The IMPA2 solution (0.25 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer(pH 8.0), 10% glycerol and 2mM DTT.
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKPSGEDQAA LAAGPWEECF QAAVQLALRA GQIIRKALTE EKRVSTKTSA ADLVTETDHL VEDLIISELR ERFPSHRFIA EEAAASGAKC VLTHSPTWII DPIDGTCNFV HRFPTVAVSI GFAVRQELEF GVIYHCTEER LYTGRRGRGA FCNGQRLRVS GETDLSKALV LTEIGPKRDP ATLKLFLSNM ERLLHAKAHG VRVIGSSTLA LCHLASGAAD AYYQFGLHCW DLAAATVIIR EAGGIVIDTS GGPLDLMACR VVAASTREMA MLIAQALQTI NYGRDDEK