Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IMPDH1 Protein
A cDNA sequence encoding the IMPDH1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12437-10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15900419
  • 212.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3614
10 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MADYLISGGT GYVPEDGLTA QQLFASADGL TYNDFLILPG FIDFIADEVD LTSALTRKIT LKTPLISSPM DTVTEADMAI AMALMGGIGF IHHNCTPEFQ ANEVRKVKKF EQGFITDPVV LSPSHTVGDV LEAKMRHGFS GIPITETGTM GSKLVGIVTS RDIDFLAEKD HTTLLSEVMT PRIELVVAPA GVTLKEANEI LQRSKKGKLP IVNDCDELVA IIARTDLKKN RDYPLASKDS QKQLLCGAAV GTREDDKYRL DLLTQAGVDV IVLDSSQGNS VYQIAMVHYI KQKYPHLQVI GGNVVTAAQA KNLIDAGVDG LRVGMGCGSI CITQEVMACG RPQGTAVYKV AEYARRFGVP IIADGGIQTV GHVVKALALG ASTVMMGSLL AATTEAPGEY FFSDGVRLKK YRGMGSLDAM EKSSSSQKRY FSEGDKVKIA QGVSGSIQDK GSIQKFVPYL IAGIQHGCQD IGARSLSVLR SMMYSGELKF EKRTMSAQIE GGVHGLHSYE KRLY
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE.
IMPDH1 Protein
Research Use Only
IMPDH1
Human
His
IMPDH1 Human solution containing 20mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM DTT and 20% glycerol.