Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-inducible protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-inducible protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002029.3 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2537 |
Name | Interferon alpha-inducible protein 1 |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16097821
|
enQuireBio™
QP9195-YE-100UG |
100 μg |
645.00 €
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 07-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16037831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-500UG |
500 μg |
1740.00 €
500 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 19-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16007831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-10UG |
10 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16027831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-200UG |
200 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16047831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-50UG |
50 μg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
16017831
|
enQuireBio™
QP9195-YE-1MG |
1 mg |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Specifications
NP_002029.3 | |
Interferon alpha-inducible protein 1 | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2537 | |
Research Use Only | |
IFI6 | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GKKKCSESSD SGSGFWKALT FMAVGGGLAV AGLPALGFTG AGIAANSVAA SLMSWSAILN GGGVPAGGLV ATLQSLGAGG SSVVIGNIGA LMGYATHKYL DSEEDEE | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |