Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Interferon alpha-inducible protein 1
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Interferon alpha-inducible protein 6, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP9195-ye-500ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16037831
  • 1740.00 € / 500 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_002029.3
Interferon alpha-inducible protein 1
Research Use Only
IFI6
Recombinant Protein
Yeast
GKKKCSESSD SGSGFWKALT FMAVGGGLAV AGLPALGFTG AGIAANSVAA SLMSWSAILN GGGVPAGGLV ATLQSLGAGG SSVVIGNIGA LMGYATHKYL DSEEDEE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2537
500 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol