Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Intraflagellar transport protein 27 homolog, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP8131-ec-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16042821
  • 2385.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
NP_001171172.1
Intraflagellar transport protein 27 homolog Protein
Research Use Only
IFT27
Recombinant Protein
E. coli
MVKLAAKCIL AGDPAVGKTA LAQIFRSDGA HFQKSYTLTT GMDLVVKTVP VPDTGDSVEL FIFDSAGKEL FSEMLDKLWE SPNVLCLVYD VTNEESFNNC SKWLEKARSQ APGISLPGVL VGNKTDLAGR RAVDSAEARA WALGQGLECF ETSVKEMENF EAPFHCLAKQ FHQLYREKVE VFRALA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11020
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol