Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 1 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 3659 |
---|---|
Name | IRF 1 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Gensymbol | IRF1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15920479
|
enQuireBio™
QP12456-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910479
|
enQuireBio™
QP12456-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900479
|
enQuireBio™
QP12456-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 17-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
3659 | |
Research Use Only | |
IRF1 | |
Human | |
His | |
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol. |
IRF 1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPITRMRMRP WLEMQINSNQ IPGLIWINKE EMIFQIPWKHAAKHGWDINK DACLFRSWAI HTGRYKAGEK EPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDQSRN KGSSAVRVYR MLPP | |
Greater than 90.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |