Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human IRF 1 Protein
A cDNA sequence encoding the IRF 1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12456-5ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920479
  • 137.00 € / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
3659
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MPITRMRMRP WLEMQINSNQ IPGLIWINKE EMIFQIPWKHAAKHGWDINK DACLFRSWAI HTGRYKAGEK EPDPKTWKAN FRCAMNSLPD IEEVKDQSRN KGSSAVRVYR MLPP
Greater than 90.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.
IRF 1 Protein
Research Use Only
IRF1
Human
His
1 mg/ml in 20mM Tris pH 8 and 10% glycerol.