Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Keratin, type II cytoskeletal 4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6281-ec-100ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16072150
  • 530.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-02-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Keratin, type II cytoskeletal 4 Protein
Research Use Only
KRT4
Recombinant Protein
E. coli
MIARQQCVRG GPRGFSCGSA IVGGGKRGAF SSVSMSGGAG RCSSGGFGSR SLYNLRGNKS ISMSVAGSRQ GACFGGAGGF GTGGFGAGGF GAGFGTGGFG GGFGGSFSGK GGPGFPVCPA GGIQEVTINQ SLLTPLHVEI DPEIQKVRTE EREQIKLLNN KFASFIDKVQ FLEQQNKVLE TKWNLLQQQT TTTSSKNLEP LFETYLSVLR KQLDTLGNDK GRLQSELKTM QDSVEDFKTK YEEEINKRTA AENDFVVLKK DVDAAYLNKV ELEAKVDSLN DEINFLKVLY DAELSQMQTH VSDTSVVLSM DNNRNLDLDS IIAEVRAQYE EIAQRSKAEA EALYQTKVQQ LQISVDQHGD NLKNTKSEIA ELNRMIQRLR AEIENIKKQC QTLQVSVADA EQRGENALKD AHSKRVELEA ALQQAKEELA RMLREYQELM SVKLALDIEI ATYRKLLEGE EYRMSGECQS AVSISVVSGS TSTGGISGGL GSGSGFGLSS GFGSGSGSGF GFGGSVSGSS SSKIISTTTL NKRR
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
100 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol