Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human KGF/FGF-7 Protein
Descripción
Measured in a serum-free cell proliferation assay using MCF-7 human breast cancer cells. Karey, K.P. et al. (1988) Cancer Research 48:4083. The ED50 for this effect is 25.0-250 ng/mL.
Especificaciones
Especificaciones
| Accession Number | P21781.1 |
| Formulation | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in MOPS, Na2SO4 and EDTA with Trehalose. |
| Gene ID (Entrez) | 2252 |
| Molecular Weight (g/mol) | MolecularWeight-observed: 22-28 kDa, under reducing conditions., MolecularWeight-theroretical: 19 kDa |
| Quantity | 1 mg |
| Source | Human embryonic kidney cell, HEK293-derived human KGF/FGF-7 protein Cys32-Thr194 |
| Storage Requirements | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20°C to -70°C as supplied. 1 month, 2°C to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20°C to -70°C under sterile conditions after reconstitution. |
| Endotoxin Concentration | <0.10 EU / 1 μg of the protein by the LAL method. |
| Gene Alias | FGF7, FGF-7, fibroblast growth factor 7 HBGF-7, HBGF7, HBGF-7, Heparin-binding growth factor 7, keratinocyte growth factor, KGFfibroblast growth factor 7 (keratinocyte growth factor) |
| Conjugate | Unconjugated |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?