Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR2DS1 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) KIR2DS1, was expressed in the hosts and tags indicated.
202.00 € - 2155.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_055327.1
Gen-ID (Entrez) 3806
Name KIR2DS1 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16099790
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-100UG
100 μg
645.00 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16039800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-500UG
500 μg
1740.00 €
500 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16009800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-10UG
10 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16029800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-200UG
200 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16049800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-50UG
50 μg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
16019800
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP7614-YE-1MG
1 mg Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Spezifikation
NP_055327.1
KIR2DS1 Protein
Not determined.
Extracellular Domain
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
3806
Research Use Only
KIR2DS1
Recombinant Protein
Yeast
HEGVHRKPSL LAHPGRLVKS EETVILQCWS DVMFEHFLLH REGMFNDTLR LIGEHHDGVS KANFSISRMR QDLAGTYRCY GSVTHSPYQL SAPSDPLDIV IIGLYEKPSL SAQPGPTVLA GENVTLSCSS RSSYDMYHLS REGEAHERRL PAGTKVNGTF QANFPLGPAT HGGTYRCFGS FRDSPYEWSK SSDPLLVSVT GNPSNSWPSP TEPSSETGNP RHLH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.