missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KIR3DL2 Protein
A cDNA sequence encoding the KIR3DL2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 1815.00 €
Spezifikation
Name | KIR3DL2 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15990589
|
enQuireBio™
QP12493-1UG |
1 μg |
137.00 €
1 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910599
|
enQuireBio™
QP12493-5UG |
5 μg |
212.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15900599
|
enQuireBio™
QP12493-50UG |
50 μg |
1815.00 €
50 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KIR3DL2 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
KIR3DL2 protein solution (0.5 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADPLMGGQDK PFLSARPSTV VPRGGHVALQ CHYRRGFNNF MLYKEDRSHV PIFHGRIFQE SFIMGPVTPA HAGTYRCRGS RPHSLTGWSA PSNPLVIMVT GNHRKPSLLA HPGPLLKSGE TVILQCWSDV MFEHFFLHRE GISEDPSRLV GQIHDGVSKA NFSIGPLMPV LAGTYRCYGS VPHSPYQLSA PSDPLDIVIT GLYEKPSLSA QPGPTVQAGE NVTLSCSSWS SYDIYHLSRE GEAHERRLRA VPKVNRTFQA DFPLGPATHG GTYRCFGSFR ALPCVWSNSS DPLLVSVTGN PSSSWPSPTE PSSKSGICRH LHVEPKSCDK THTCPPCPAP ELLGGPSVFL FPPKPKDTLM ISRTPEVTCV VVDVSHEDPE VKFNWYVDGV EVHNAKTKPR EEQYNSTYRV VSVLTVLHQD WLNGKEYKCK VSNKALPAPI EKTISKAKGQ PREPQVYTLP PSRDELTKNQ VSLTCLVKGF YPSDIAVEWE SNGQPENNYK TTPPVLDSDG SFFLYSKLTV DKSRWQQGNV FSCSVMHEAL HNHYTQKSLS LSPGKHHHHH H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |