Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 4090.00 €
Spezifikation
Name | KLF3 Protein |
---|---|
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Produkttyp | Recombinant Protein |
Kreuzreaktivität | Human |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15930609
|
enQuireBio™
QP12497-5UG |
5 μg |
137.00 €
5 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15920609
|
enQuireBio™
QP12497-20UG |
20 μg |
212.00 €
20 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15910609
|
enQuireBio™
QP12497-1MG |
1 mg |
4090.00 €
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
KLF3 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The KLF3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLMFDPV PVKQEAMDPV SVSYPSNYME SMKPNKYGVI YSTPLPEKFF QTPEGLSHGI QMEPVDLTVN KRSSPPSAGN SPSSLKFPSS HRRASPGLSM PSSSPPIKKY SPPSPGVQPF GVPLSMPPVM AAALSRHGIR SPGILPVIQP VVVQPVPFMY TSHLQQPLMV SLSEEMENSS SSMQVPVIES YEKPISQKKI KIEPGIEPQR TDYYPEEMSP PLMNSVSPPQ ALLQENHPSV IVQPGKRPLP VESPDTQRKR RIHRCDYDGC NKVYTKSSHL KAHRRTHTGE KPYKCTWEGC TWKFARSDEL TRHFRKHTGI KPFQCPDCDR SFSRSDHLAL HRKRHMLV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |