Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF3 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12497-20ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920609
  • 212.00 € / 20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLF3 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLMFDPV PVKQEAMDPV SVSYPSNYME SMKPNKYGVI YSTPLPEKFF QTPEGLSHGI QMEPVDLTVN KRSSPPSAGN SPSSLKFPSS HRRASPGLSM PSSSPPIKKY SPPSPGVQPF GVPLSMPPVM AAALSRHGIR SPGILPVIQP VVVQPVPFMY TSHLQQPLMV SLSEEMENSS SSMQVPVIES YEKPISQKKI KIEPGIEPQR TDYYPEEMSP PLMNSVSPPQ ALLQENHPSV IVQPGKRPLP VESPDTQRKR RIHRCDYDGC NKVYTKSSHL KAHRRTHTGE KPYKCTWEGC TWKFARSDEL TRHFRKHTGI KPFQCPDCDR SFSRSDHLAL HRKRHMLV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
20 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLF3 solution contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M Urea and 10% glycerol.