Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF6 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF6 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00 € - 7875.00 €
Spezifikation
Name KLF6 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15910619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12499-2UG
2 μg
137.00 €
2 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15990609
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12499-10UG
10 μg
212.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15900619
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
enQuireBio™
QP12499-1MG
1 mg
7875.00 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 13-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLF6 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLF6 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 1mM DTT.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLPMC SIFQELQIVH ETGYFSALPS LEEYWQQTCL ELERYLQSEP CYVSASEIKF DSQEDLWTKI ILAREKKEES ELKISSSPPE DTLISPSFCY NLETNSLNSD VSSESSDSSE ELSPTAKFTS DPIGEVLVSS GKLSSSVTST PPSSPELSRE PSQLWGCVPG ELPSPGKVRS GTSGKPGDKG NGDASPDGRR RVHRCHFNGC RKVYTKSSHL KAHQRTHTGE KPYRCSWEGC EWRFARSDEL TRHFRKHTGA KPFKCSHCDR CFSRSDHLAL HMKRHL
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.