Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLF7 Protein
A cDNA sequence encoding the KLF7 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12500-1mg
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920619
  • 4090.00 € / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLF7 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDVLASY SIFQELQLVH DTGYFSALPS LEETWQQTCL ELERYLQTEP RRISETFGED LDCFLHASPP PCIEESFRRL DPLLLPVEAA ICEKSSAVDI LLSRDKLLSE TCLSLQPASS SLDSYTAVNQ AQLNAVTSLT PPSSPELSRH LVKTSQTLSA VDGTVTLKLV AKKAALSSVK VGGVATAAAA VTAAGAVKSG QSDSDQGGLG AEACPENKKR VHRCQFNGCR KVYTKSSHLK AHQRTHTGEK PYKCSWEGCE WRFARSDELT RHYRKHTGAK PFKCNHCDRC FSRSDHLALH MKRHI
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The KLF7 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.4M urea and 10% glycerol.