Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human KLK13 Protein
A cDNA sequence encoding the KLK13 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke:  enQuireBio™ QP12503-50ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15920629
  • 1815.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
KLK13 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSGGVSQES SKVLNTNGTS GFLPGGYTCF PHSQPWQAAL LVQGRLLCGG VLVHPKWVLT AAHCLKEGLK VYLGKHALGR VEAGEQVREV VHSIPHPEYR RSPTHLNHDH DIMLLELQSP VQLTGYIQTL PLSHNNRLTP GTTCRVSGWG TTTSPQVNYP KTLQCANIQL RSDEECRQVY PGKITDNMLC AGTKEGGKDS CEGDSGGPLV CNRTLYGIVS WGDFPCGQPD RPGVYTRVSR YVLWIRETIR KYETQQQKWL KGPQ
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
50 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
KLK13 protein solution (0.25 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10% glycerol.